Learn More
Cloruro de bencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3777421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 KG
2.50 KG
250 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10592052 5 g Frasco de vidrio 5 g
10720482 250 g Frasco de vidrio 250 g
10065740 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10167323 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
15179283 10 kg Tambor de plástico 10 KG
5 options
Código de producto. 10592052
Marca: Thermo Scientific Acros 405090050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-44-7 | C7H7Cl | 126.583 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-44-7 , 75-56-9
Número MDL MFCD00000889
Clave InChI KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl chloride, chloromethyl benzene, benzylchloride, alpha-chlorotoluene, benzylchlorid, chlorophenylmethane, benzene, chloromethyl, chlorure de benzyle, tolyl chloride, alpha-chlortoluol
PubChem CID 7503
ChEBI CHEBI:615597
Nombre IUPAC clorometilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl chloride
Nombre de nota Stabilized, Pure
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H7Cl
Fórmula lineal C6H5CH2Cl
Índice de refracción 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Estabilizante 0.25% propylene oxide
Peso molecular (g/mol) 126.583
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.59
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl chloride, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.