Learn More
Acetato de bencilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.20€ - 73.30€
CAS | 140-11-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H10O2 |
Peso molecular (g/mol) | 150.18 |
Clave InChI | QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | acetato de bencilo |
SMILES | CC(=O)OCC1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10020550
|
Thermo Scientific Acros
105822500 |
250 mL |
26.20€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10274700
|
Thermo Scientific Acros
105820010 |
1 L |
73.30€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
140-11-4 | |
150.18 | |
acetato de bencilo |
C9H10O2 | |
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N | |
CC(=O)OCC1=CC=CC=C1 |
Especificaciones
Benzyl acetate | |
-51.0°C | |
214.0°C | |
99+% | |
C9H10O2 | |
1.5010 to 1.5030 | |
15, 1126 | |
Solubility aq. soln.: 1.5 g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether | |
CC(=O)OCC1=CC=CC=C1 | |
150.18 |
140-11-4 | |
1.0550 g/mL | |
102°C | |
Frasco de vidrio | |
CH3CO2CH2C6H5 | |
06, 435 | |
1.055 | |
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N | |
acetato de bencilo | |
150.18 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
GHS P Statement Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 205-399-7
- Benzyl acetate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.