Learn More
Oxima de benzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-64086 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 10707782
Marca: Thermo Scientific Acros 342330050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 574-66-3 | C13H11NO | 197.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 574-66-3
Fórmula molecular C13H11NO
Peso molecular (g/mol) 197.24
Número MDL MFCD00051461
Clave InChI DNYZBFWKVMKMRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzophenone oxime, diphenylmethanone oxime, benzophenoxime, methanone, diphenyl-, oxime, diphenyl ketoxime, benzophenoneoxime, diphenylmethylene hydroxylamine, benzophenone, oxime, unii-2dlj8c37dq, diphenylketone oxime
PubChem CID 11324
Nombre IUPAC N-benzhidrolidenhidroxilamina
SMILES ON=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzophenone oxime
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 140°C to 144°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CNOH(C6H5)
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 1100
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in hexane,soluble in benzene(warm),chloroform,,dichloromethane,ethyl acetate,methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzophenone oxime
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.