Descripción
- La p-aminobenzamida (pABA) inmovilizada en la matriz de flujo rápido de Sepharose 4 proporciona alta productividad y permite una ampliación sencilla
- Capacidad de unión ≥ 35 mg tripsina/ml de medios
- Eliminación efectiva de la trombina y el factor Xa después de la hendidura de la etiqueta de proteínas recombinantes
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 90 μm |
| pH | De 2 a 8 (largo plazo), de 1 a 9 (corto plazo) |
| Descripción | 25 ml |
| Material | Benzamine Sepharose 4 Fast Flow |