Learn More
Bel-Art™ Probetas graduadas de una sola escala SP Scienceware™
Código de producto. p-2385367 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Descripción:
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
2000 mL
Código de producto. 15349952
Marca: Bel-Art™ F284570000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con números elevados para una lectura rápida y precisa
  • Sus rebordes superiores y grandes boquillas facilitan el vertido
  • Las bases con forma octogonal evitan que los tubos se vuelquen o que rueden
  • La superficie de plástico de polipropileno no humectante elimina el menisco cóncavo; facilita la lectura y es más precisa
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C (250 °F).
Especificaciones
N.° por paquete 1Cada una
Descripción 500 mL
Diámetro (imperial) 2,2 in
Báscula Individual
Cantidad 1Each
Graduaciones 5 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Subdivisión 5 ml
Forma Forma redonda
Diámetro (imperial) interior 2 pulg
Base Type Octogonal
Altura (imperial) 13,8 in
Altura (métrico) 350,5 mm
Tipo Probeta graduada