Learn More
Bel-Art™ Probetas graduadas de una sola escala SP Scienceware™
Código de producto. 30193453 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
2000 mL
Descripción:
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Conditionnement:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacidad (métrico) Descripción unitSize
30193453 100 mL 100 mL cada uno
15349952 - 500 mL cada uno
15359952 - 1000 mL cada uno
30193432 10 mL 10 mL cada uno
30193475 25 mL 25 mL cada uno
30193444 50 mL 50 mL cada uno
30193488 2000 mL 2000 mL cada uno
30193420 250 mL 250 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30193453 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F284550000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Con números elevados para una lectura rápida y precisa
  • Flared top rims and large spouts facilitate pouring
  • Octagonal shaped bases prevent tipping and rolling
  • Non-wetting polypropylene plastic surface eliminates concave meniscus; makes reading easier and more accurate
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
Spécification
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Polypropylene
Descripción 100 mL
Diámetro (imperial) 1.2 in.
Báscula Single
Graduaciones 1 mL
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Subdivisión 1 mL
Forma Round
Base Type Octagonal
Altura (imperial) 10 in.
Altura (métrico) 25.4 mm
Tipo Graduated Cylinder
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.