Learn More
Bel-Art™ Probetas graduadas de una sola escala SP Scienceware™
Código de producto. 30193444 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
2000 mL
Descripción:
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Descripción unitSize
30193444 50 mL 50 mL cada uno
15349952 - 500 mL cada uno
15359952 - 1000 mL cada uno
30193432 10 mL 10 mL cada uno
30193475 25 mL 25 mL cada uno
30193453 100 mL 100 mL cada uno
30193488 2000 mL 2000 mL cada uno
30193420 250 mL 250 mL cada uno
8 options
Código de producto. 30193444
Marca: Bel-Art™ F284540000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con números elevados para una lectura rápida y precisa
  • Flared top rims and large spouts facilitate pouring
  • Octagonal shaped bases prevent tipping and rolling
  • Non-wetting polypropylene plastic surface eliminates concave meniscus; makes reading easier and more accurate
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Polypropylene
Descripción 50 mL
Diámetro (imperial) 1 in.
Báscula Single
Diámetro (métrico) 7.9 in.
Graduaciones 1 mL
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Subdivisión 1 mL
Forma Round
Base Type Octagonal
Altura (imperial) 7.9 in.
Altura (métrico) 20.1 mm
Tipo Graduated Cylinder