Learn More
Bel-Art™ Probetas graduadas de una sola escala SP Scienceware™
Código de producto. 30193420 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
2000 mL
Descripción:
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Descripción unitSize
30193420 250 mL 250 mL cada uno
15349952 - 500 mL cada uno
15359952 - 1000 mL cada uno
30193432 10 mL 10 mL cada uno
30193475 25 mL 25 mL cada uno
30193444 50 mL 50 mL cada uno
30193453 100 mL 100 mL cada uno
30193488 2000 mL 2000 mL cada uno
8 options
Código de producto. 30193420
Marca: Bel-Art™ F284560000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con números elevados para una lectura rápida y precisa
  • Sus rebordes superiores y grandes boquillas facilitan el vertido
  • Las bases con forma octogonal evitan que los tubos se vuelquen o que rueden
  • La superficie de plástico de polipropileno no humectante elimina el menisco cóncavo; facilita la lectura y es más precisa
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C (250 °F).
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Polipropileno
Descripción 250 mL
Diámetro (imperial) 1.6 in.
Báscula Single
Graduaciones 2 mL
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Subdivisión 2 mL
Forma Round
Base Type Octogonal
Altura (imperial) 12.8 in.
Altura (métrico) 325 mm
Tipo Probeta graduada