Learn More
Bel-Art™ Probetas graduadas de una sola escala SP Scienceware™
Código de producto. 15359952 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
2000 mL
Código de producto. Descripción unitSize Capacidad (métrico)
15359952 1000 mL cada uno -
15349952 500 mL cada uno -
30193432 10 mL cada uno 10 mL
30193475 25 mL cada uno 25 mL
30193444 50 mL cada uno 50 mL
30193453 100 mL cada uno 100 mL
30193488 2000 mL cada uno 2000 mL
30193420 250 mL cada uno 250 mL
8 options
Código de producto. 15359952
Marca: Bel-Art™ F284580000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con números elevados para una lectura rápida y precisa
  • Sus rebordes superiores y grandes boquillas facilitan el vertido
  • Las bases con forma octogonal evitan que los tubos se vuelquen o que rueden
  • La superficie de plástico de polipropileno no humectante elimina el menisco cóncavo; facilita la lectura y es más precisa
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C (250 °F).
Especificaciones
N.° por paquete 1Cada una
Descripción 1000 mL
Diámetro (imperial) 2,6 in
Báscula Individual
Cantidad 1Each
Graduaciones 10 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Subdivisión 10 ml
Forma Forma redonda
Diámetro (imperial) interior 2,4 in
Base Type Octogonal
Altura (imperial) 17,7 in
Altura (métrico) 449,5 mm
Tipo Probeta graduada