Learn More
Bel-Art™ Caja de guantes con anillo de fijación SP Scienceware™ sidENTRY™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Cuatro niveladores ajustables garantizan la estabilidad y nivelación de la caja de guantes.
- La purga de gas de la caja de guantes es posible a través de la llave de paso suministrada de fácil montaje.
- La entrada manual a través de los 8” puertos circulares se personaliza para satisfacer las necesidades del usuario final seleccionando el guante tipo fuelle, el guante de manga económica, el guante de manga sin costuras o el puerto iris (H50025-0020). Todos ellos se venden por separado.
- Fabricada con acrílico transparente de 6,35 mm (¼”)
Información de órdenes
Los guantes se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Glove Box |
| Material | Acrílico |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento de muestras o manipulación de materiales sensibles al aire |
| Altura (imperial) | 24 in |
| Altura (métrico) | 61 cm |
| Puertos | 2 |
| Anchura (imperial) | 24 in |
| Anchura (métrico) | 61 cm |