Includes
Se suministra con un par de guantes y dos anillos de sujeción
- La gran ventana acrílica con puertos para guantes circulares de 15,2 cm (6 pulg) permite una visualización segura de las operaciones; el puerto lateral de 20,3 cm (8 pulg) de diámetro permite una fácil inserción de material y equipo
- Se incluyen guantes de neopreno de gran tamaño de 55,9 cm (22 pulg) de longitud (50,8 cm [20 pulg] instalados); ofrece una buena protección contra la penetración de gases, líquidos o sólidos
- Los guantes están fijados a unos orificios circulares de 15,2 cm (6 pulg) con anillos de sujeción (incluidos)
- Cuerpo moldeado de LDPE con esquinas redondas para facilitar la limpieza
Información de órdenes
Dimensiones (L x An x Al): 13 x 27 x 22 pulg (33 x 69 x 56 cm) Peso con embalaje: 38 lb (17.2 kg). Tenga en cuenta que hay disponibles anillos de sujeción de repuesto (n.º de fabricante 500290200) y guantes de neopreno de repuesto (n.º de fabricante H500290000).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Caja de guantes |
| Material | LDPE con ventana acrílica |
| Color | Blanco |
| Fondo (métrico) | 33 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Puertos de gas, guantes de caja de guantes |
| Altura (métrico) | 55 cm |
| No. of Compartments | 1 |
| Volumen (métrico) | 126,5 L |
| Peso (métrico) | 17,2 kg |
| Anchura (métrico) | 68,5 cm |