Learn More
Bel-Art™ Probetas graduadas de polipropileno SP Scienceware™ Holdfast™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Graduaciones:
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Evita el vuelco y el balanceo gracias a una base hexagonal. Las probetas graduadas de polipropileno Bel Art™ SP Scienceware™ Holdfast™ incluyen un mango para un agarre sólido y seguro para un vertido más seguro.
- El cilindro de una pieza con mango proporciona un agarre sólido y seguro para un vertido más seguro
- Doble escala fácil de leer con graduaciones en relieve
- La base hexagonal evita los vuelcos y balanceos
- No crearán menisco
- Apertura del asa: 8,9 × 2,9 cm (3 × 1,20 pulgadas)
- Polipropileno resistente a productos químicos
- Esterilizables en autoclave a 121 °C (250 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Calibración | Para contener y verter |
| Diámetro (imperial) | 2,5 in |
| Báscula | Doble |
| Incluye | Asa grande |
| Graduaciones | 10 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Subdivisión | 10 ml |
| Forma | Forma redonda |
| Base Type | Hexagonal |
| Mostrar más |