Learn More
Bel-Art™ Clear Graduated Cylinders
Código de producto. p-4754974 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Graduaciones:
0,1 mL
0,5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
30193476 25 mL 0,5 mL cada uno
30193423 10 mL 0,1 mL cada uno
17824728 50 mL 1 mL cada uno
17834728 250 mL 2 mL cada uno
30193477 100 mL 1 mL cada uno
17844728 500 mL 5 mL cada uno
30193431 1000 mL 10 mL cada uno
30193436 2000 mL 20 mL cada uno
8 options
Código de producto. 30193476
Marca: Bel-Art™ F286910000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No concave meniscus, makes the raised numeral, single scale, graduations simple to interpret.
  • Made from clear TPX
  • Shatter-proof
  • Wide octagonal base prevents tipping and rolling
  • Chemical and heat resistant to 177°C (350°F)
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 mL
Material Plástico
Tolerancia Chemical, Heat Resistant
Diámetro (imperial) 0.7 in.
Báscula Single
Graduaciones 0,5 mL
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Subdivisión 0.5 mL
Forma Round
Base Type Octogonal
Altura (imperial) 7.5 in.
Altura (métrico) 190.5 mm
Tipo Probeta graduada