Learn More
Bel-Art™ Guantes para cajas de guantes de tipo fuelle SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Este es solo un guante de repuesto.
- Forma una unidad hermética con una estructura con junta tórica integrada en la caja
- Los fuelles permiten la circulación del aire de refrigeración
- Si el guante y el cubremangas se separan, el segundo permanece fijado a la caja
- Los tamaños de guantes son intercambiables, y puede utilizarse casi cualquier guante estándar de laboratorio, quirúrgico o desechable
- La longitud del cubremangas y el guante extendidos es de aproximadamente 76 cm
- Utilice con los anillos de sujeción H50025-0320 para fijar los guantes en su lugar
Nota:
Debido a la naturaleza no especificada de su uso y al entorno en el que se utilizan, los guantes de la caja de guantes solo pueden devolverse debido a daños durante el transporte y únicamente cuando no se hayan utilizado.
Información de órdenes
La funda se ajusta a 20,3 cm (8 pulg) de diámetro exterior.(20 cm) puertos circulares y puertos ovalados de 18 x 25 cm.Longitud extendida con guante, 76 cm.Un par por pack
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Guantes de repuesto |
| Material | Caucho natural, látex |
| Para utilizar con (equipo) | Caja de guantes económica SP Scienceware™ |
| Tamaño | Mediano (9) |