Learn More
Bel-Art™ Guantes para cajas de guantes de tipo fuelle SP Scienceware™
Código de producto. 16581500 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Tamaño:
Grande (10)
Mediano (9)
Pequeño (8)
Tipo de producto:
Fuelles y guante
Guantes de repuesto
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
Estos productos contienen látex de caucho natural, un componente que puede provocar reacciones alérgicas a algunos usuarios. Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante. Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.
Código de producto. 16581500
Marca: Bel-Art™ F500250331
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos productos contienen látex de caucho natural, un componente que puede provocar reacciones alérgicas a algunos usuarios. Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante. Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.
Forma una unidad a prueba de fugas con una estructura con junta tórica integrada en la caja.
Este es solo un guante de repuesto.
  • Forma una unidad hermética con una estructura con junta tórica integrada en la caja
  • Los fuelles permiten la circulación del aire de refrigeración
  • Si el guante y el cubremangas se separan, el segundo permanece fijado a la caja
  • Los tamaños de guantes son intercambiables, y puede utilizarse casi cualquier guante estándar de laboratorio, quirúrgico o desechable
  • La longitud del cubremangas y el guante extendidos es de aproximadamente 76 cm
  • Utilice con los anillos de sujeción H50025-0320 para fijar los guantes en su lugar
Nota:
Debido a la naturaleza no especificada de su uso y al entorno en el que se utilizan, los guantes de la caja de guantes solo pueden devolverse debido a daños durante el transporte y únicamente cuando no se hayan utilizado.
Información de órdenes
La funda se ajusta a 20,3 cm (8 pulg) de diámetro exterior.(20 cm) puertos circulares y puertos ovalados de 18 x 25 cm.Longitud extendida con guante, 76 cm.Un par por pack
Especificaciones
Tipo de producto Guantes de repuesto
Material Caucho natural, látex
Para utilizar con (equipo) Caja de guantes económica SP Scienceware™
Tamaño Pequeño (8)