Learn More
Bel-Art™ Guantes para cajas de guantes de tipo fuelle SP Scienceware™
Código de producto. 10593844 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Grande (10)
Mediano (9)
Pequeño (8)
Tipo de producto:
Fuelles y guante
Guantes de repuesto
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
Código de producto. Tamaño Tipo de producto unitSize
10593844 Grande (10) Fuelles y guante cada uno
16501510 Mediano (9) Fuelles y guante 1 par
16581500 Pequeño (8) Guantes de repuesto 1 par
16591500 Mediano (9) Guantes de repuesto 1 par
10629253 Grande (10) Guantes de repuesto cada uno
5 options
Estos productos contienen látex de caucho natural, un componente que puede provocar reacciones alérgicas a algunos usuarios. Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante. Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.
Código de producto. 10593844
Marca: Bel-Art™ H500250310
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos productos contienen látex de caucho natural, un componente que puede provocar reacciones alérgicas a algunos usuarios. Utilícelos únicamente como se indica y según las instrucciones y advertencias del fabricante. Consulte las directivas de su institución relativas al uso de estos productos.
Forma una unidad a prueba de fugas con una estructura con junta tórica integrada en la caja.
  • Forma una unidad hermética con una estructura con junta tórica integrada en la caja
  • Los fuelles permiten la circulación del aire de refrigeración
  • Si el guante y el cubremangas se separan, el segundo permanece fijado a la caja
  • Los tamaños de guantes son intercambiables, y puede utilizarse casi cualquier guante estándar de laboratorio, quirúrgico o desechable
  • La longitud del cubremangas y el guante extendidos es de aproximadamente 76 cm
  • Utilice con los anillos de sujeción H50025-0320 para fijar los guantes en su lugar
Nota: Debido a la naturaleza no especificada de su uso y al entorno en el que se utilizan, los guantes de la caja de guantes solo pueden devolverse debido a daños durante el transporte y únicamente cuando no se hayan utilizado.
Información de órdenes
La funda se ajusta a 20,3 cm (8 pulg) de diámetro exterior.(20 cm) puertos circulares y puertos ovalados de 18 x 25 cm.Longitud extendida con guante, 76 cm.Un par por pack
Especificaciones
Tipo de producto Fuelles y guante
Material Caucho natural, látex
Descripción Unidad a prueba de fugas con diseño con junta tórica
Para utilizar con (equipo) Se adapta a puertos de 20 cm circulares y de 18 x 25 cm ovalados
Tamaño Grande (10)