missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beclin 1 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18224870 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mL
Tamaño de la unidad:
0.05 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18224870 0.05 mL 0.05 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18224870 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB11087318C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Beclin 1 Polyclonal specifically detects Beclin 1 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Alligator, Canine, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Beclin 1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, KnockDown Validated
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q14457
Alias de gen ATG6, ATG6 autophagy related 6 homolog, beclin 1 (coiled-coil, moesin-like BCL2 interacting protein), beclin 1 (coiled-coil, moesin-like BCL2-interacting protein), beclin 1, autophagy related, beclin1, beclin-1, Coiled-coil myosin-like BCL2-interacting protein, GT197, Protein GT197, VPS30
Símbolos de los genes BECN1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to an internal portion of human Beclin 1 (within residues 150-300). [Swiss-Prot: Q14457]
Peso molecular del antígeno 51 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.05 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Autophagy, Cancer, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8678
Especificidad de la prueba Human, mouse, rat (96%), monkey, bovine (97%), porcine. Canine reactivity reported in scientific literature (PMID: 24027311). Possible reactivity to Chicken (87%), Xenopus laevis (79%), and Xenopus tropicalis (77%) (not yet validated).
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Alligator, Canine, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.