missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Beclin 1 Polyclonal specifically detects Beclin 1 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Alligator, Canine, Primate samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Beclin 1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:1000, Simple Western 1:12.5, Immunohistochemistry 1:50 - 1:400, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:400, KnockDown Validated reported in scientific literature (PMID 29297744) |
| Formulación | PBS, 0.02 Sodium Azide with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q14457 |
| Alias de gen | ATG6, ATG6 autophagy related 6 homolog, beclin 1 (coiled-coil, moesin-like BCL2 interacting protein), beclin 1 (coiled-coil, moesin-like BCL2-interacting protein), beclin 1, autophagy related, beclin1, beclin-1, Coiled-coil myosin-like BCL2-interacting protein, GT197, Protein GT197, VPS30 |
| Símbolos de los genes | BECN1 |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?