missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BDNF Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™

Código de producto. 18260622 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18260622 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18260622

Marca: Novus Biologicals NB100986830.1MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

BDNF Polyclonal specifically detects BDNF in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BDNF
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 10-50 ug/ml, Immunohistochemistry 10-50 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 10-50 ug/ml
Formulación PBS
N.º de referencia del gen P23560
Alias de gen abrineurin, brain-derived neurotrophic factor, MGC34632, neurotrophin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide from human mature BDNF conjugated to an immunogenic carrier protein was used as the immunogen.
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 627
Reconstitución Reconstitute in 500 μL of sterile water. Centrifuge to remove any insoluble material. Glycerol may be added (1:1) for additional stability.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.