missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BDNF Antibody (35928.11), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18253824 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18253824 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18253824 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB12010505AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BDNF Monoclonal specifically detects BDNF in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BDNF
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 35928.11
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen abrineurin, brain-derived neurotrophic factor, MGC34632, neurotrophin
Símbolos de los genes BDNF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human BDNF (rhBDNF) expressed in Sf 21 insect cells.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Cytokine Research, Immunology, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 627.0
Especificidad de la prueba Monoclonal Anti-Human BDNF will neutralize the biological activity of rhBDNF. This antibody shows < 2% cross-reactivity with rhbeta-NGF, rhNT-3 and rhNT-4 based on ELISA and immunoblotting.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.