Learn More
BD Recombinant Human Interleukin-8 (IL-8)
Descripción
Lyophilized aqueous buffered solution containing 50μg bovine serum albumin per 1μg recombinant human IL-8 with no preservatives
- Reactivity: Human
- Storage Buffer: Lyophilized in an aqueous buffered solution containing BSA
Enzyme-linked immunosorbent assay standard, functional assay
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 100μg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay |
| Formulación | Lyophilized in an aqueous Buffered solution containing BSA |
| Peso molecular | 8 |
| Nombre | Human IL-8 Recombinant Protein |
| Cantidad | 20 μg |
| Requisitos de almacenamiento | -80°C |
| Reactividad cruzada | Human |
| Recombinante | Recombinant |
| Formulario | Lyophilized |