Learn More
BD Recombinant Human IL-12 (p70)
Descripción
- Supplied as a frozen liquid comprised of 0.22μm sterile-filtered aqueous buffered solution containing 1mg/mL Biotechnology grade, low endotoxin bovine serum albumin, with no preservatives
Enzyme Linked Immunosorbent Assay, BioAssay
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 100μg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioassay, ELISA Standard |
| Nombre | IL-12 (p70) Recombinant Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Requisitos de almacenamiento | -80°C |
| Recombinante | Recombinant |