Learn More
BD Kit de ensayo de calcio PBX
Para la medición homogénea de los cambios de calcio intracelular
Marca: BD 640175
Detalles adicionales : Peso : 0.48200kg
Includes: Indicador de calcio, potenciador de señal 10X PBX
Descripción
- Conlleva un paso de adición de tinte.
- No requiere lavado.
- Permite una implementación sencilla en un entorno de alto rendimiento.
- Probenecid, un inhibidor estándar del transporte de aniones no específicos, no es necesario para la carga de tinte.
- Puede mejorar la retención del tinte en las células.
Especificaciones
de -20 °C | |
1 vial de indicador de calcio, 10 ml de potenciador de señal de PBX (10X, liofilizado), 90 ml de tampón de ensayo de calcio 1X | |
Kit de ensayo de calcio PBX |
Para la medición homogénea de los cambios de calcio intracelular | |
10 preparaciones |
Research use only