Learn More
BD FoxP3 Staining Kit
High performance reagent kit for detection of human FoxP3 positive regulatory T cells
787.19€ - 1116.17€
Includes: PE/Alexa Fluor™ 647/ Alexa Fluor 488, FoxP3, CD4, CD25, Buffer set
Productos 3
Código de producto Marca Conjugado Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Conjugado Precio Cantidad y disponibilidad  
15829958
Ver documentos
BD
560131
Alexa Fluor 488
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
945.00€
943.76€ / cada uno
Ahorro 1.24€
0.13% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15839958
Ver documentos
BD
560132
Alexa Fluor 647
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1120.00€
1116.17€ / cada uno
Ahorro 3.83€
0.34% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15849958
Ver documentos
BD
560133
PE
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
790.00€
787.19€ / cada uno
Ahorro 2.81€
0.36% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Complementing antibody conjugates buffer system fixes and permeabilizes cells in easy, simple steps
  • Components are sufficient for 100 tests
  • Clone: M-A251, RPA-T4, 259D/C7
  • Isotype: mouse IgG1, IgG1, κ, IgG1, κ
Flow Cytometry