Learn More
BD FoxP3 Staining Kit
Código de producto. 15849958 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Conjugado:
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 647
PE
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Conjugado Tamaño de la unidad
15849958 PE cada uno
15829958 Alexa Fluor 488 cada uno
15839958 Alexa Fluor 647 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15849958 Proveedor BD N.º de proveedor 560133
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Includes
PE/Alexa Fluor™ 647/ Alexa Fluor 488, FoxP3, CD4, CD25, Buffer set
High performance reagent kit for detection of human FoxP3 positive regulatory T cells
  • Complementing antibody conjugates buffer system fixes and permeabilizes cells in easy, simple steps
  • Components are sufficient for 100 tests
  • Clone: M-A251, RPA-T4, 259D/C7
  • Isotype: mouse IgG1, IgG1, κ, IgG1, κ
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado PE
Cantidad 1 Kit