Learn More
BCR Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18417763 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18417763 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18417763 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP119098AF350
Rabbit Polyclonal Antibody
BCR Polyclonal antibody specifically detects BCR in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BCR
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ALLD22S11, BCR1, breakpoint cluster region, breakpoint cluster region protein, CMLEC 2.7.11.1, D22S662, PHLFLJ16453, Renal carcinoma antigen NY-REN-26
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1221 and 1271 of human breakpoint cluster region using the numbering given in entry NP_004318.3 (GeneID 613).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 613
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.