Descripción
BCR Polyclonal antibody specifically detects BCR in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BCR |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 350 |
| Dilución | Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | ALLD22S11, BCR1, breakpoint cluster region, breakpoint cluster region protein, CMLEC 2.7.11.1, D22S662, PHLFLJ16453, Renal carcinoma antigen NY-REN-26 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1221 and 1271 of human breakpoint cluster region using the numbering given in entry NP_004318.3 (GeneID 613). |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Mostrar más |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?