Descripción
BCR Monoclonal specifically detects BCR in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BCR |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1E11G12 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000 |
| Formulación | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | ALLD22S11, BCR1, breakpoint cluster region, breakpoint cluster region protein, CMLEC 2.7.11.1, D22S662, PHLFLJ16453, Renal carcinoma antigen NY-REN-26 |
| Símbolos de los genes | BCR |
| Mostrar más |