Learn More
BCL2L10 Antibody (8A2F9) - BSA Free, Novus Biologicals™
Produktkod. 18697458 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.03 ml
0.10 ml
Produktkod. Cantidad unitSize
18697458 0.025 mL 0.03 ml
18204721 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18697458
Brand: Novus Biologicals NBP2617030.025ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Mouse Monoclonal Antibody
BCL2L10 Monoclonal specifically detects BCL2L10 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antígeno BCL2L10
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 8A2F9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Apoptosis regulator Bcl-B, apoptotic protein NrH, bcl2-L-10, BCL2-like 10 (apoptosis facilitator), bcl-2-like protein 10, BCLB, BCL-B, Boo, Diva, MGC129810, MGC129811
Símbolos de los genes BCL2L10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human BCL2L10 (AA: 31-186) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 22 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mL
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10017
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.