Learn More
BCL2L10 Antibody (8A11G12) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200080755 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
18289371 0.1 mL 0.10 ml
18620497 0.025 mL 0.03 ml
2 options
Código de producto. 18289371
Marca: Novus Biologicals NBP261704
Mouse Monoclonal Antibody
BCL2L10 Monoclonal specifically detects BCL2L10 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BCL2L10
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 8A11G12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Apoptosis regulator Bcl-B, apoptotic protein NrH, bcl2-L-10, BCL2-like 10 (apoptosis facilitator), bcl-2-like protein 10, BCLB, BCL-B, Boo, Diva, MGC129810, MGC129811
Símbolos de los genes BCL2L10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human BCL2L10 (AA: 31-186) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 22 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10017
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a