Descripción
BCL2L10 Monoclonal specifically detects BCL2L10 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BCL2L10 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 8A11G12 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000 |
| Formulación | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | Apoptosis regulator Bcl-B, apoptotic protein NrH, bcl2-L-10, BCL2-like 10 (apoptosis facilitator), bcl-2-like protein 10, BCLB, BCL-B, Boo, Diva, MGC129810, MGC129811 |
| Símbolos de los genes | BCL2L10 |
| Mostrar más |