missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
BCL11B Monoclonal antibody specifically detects BCL11B in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BCL11B |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL6426 |
| Conjugado | DyLight 405 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | B-cell CLL/lymphoma 11B, B-cell CLL/lymphoma 11B (zinc finger protein), B-cell CLL/lymphoma 11B/T-cell receptor delta constant region fusion protein, B-cell lymphoma/leukaemia 11B, B-cell lymphoma/leukemia 11B, BCL-11B, BCL11B/TRDC fusion, COUP-TF-interacting protein 2, CTIP-2, CTIP2ZNF856B, hRit1, hRIT1-alpha, Radiation-induced tumor suppressor gene 1 protein, RIT1, zinc finger protein hRit1 alpha |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9C0K0, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?