missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

bcl-x Antibody (2H12), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18741201 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18741201 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18741201

Marca: Novus Biologicals NBP234531JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

bcl-x Monoclonal antibody specifically detects bcl-x in Human, Mouse, Rat, Porcine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno bcl-x
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 2H12
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Apoptosis regulator Bcl-X;BCL2L;BCL2L1;Bcl-2-like protein 1;BCLX;Bcl-X;BCL-XL/S;PPP1R52
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide, aa 3-14 (Cys-QSNRELVVDFLS) of human Bcl-xL protein (Uniprot: Q07817)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 598
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.