missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BCL-W/BCL2L2 Antibody (CPTC-BCL2L2-2), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18632119 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18632119 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18632119

Marca: Novus Biologicals NBP308778PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BCL-W/BCL2L2 Monoclonal antibody specifically detects BCL-W/BCL2L2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BCL-W/BCL2L2
Aplicaciones Western Blot, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon CPTC-BCL2L2-2
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen Apoptosis regulator Bcl-W, Bcl2-L-2, BCL2-like 2, BCL-W, BCLWbcl-2-like protein 2, KIAA0271BCL2-L-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length BCL-W/BCL2L2 protein (Uniprot: Q92843)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 599
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.