missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bcl-2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-5051474 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.05 mL
Tamaño de la unidad:
0.05 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18777233 0.025 mL 25 microlitros
18701464 0.05 mL 0.05 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18777233

Marca: Novus Biologicals NB10056098SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 11 publications

Bcl-2 Polyclonal specifically detects Bcl-2 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bcl-2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:2000, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:5000
Formulación Whole antisera with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, Bcl-2
Símbolos de los genes BCL2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to amino acids 41-54 (GAAPAPGIFSSQPG) of human Bcl-2 was used as immunogen; GenBank no. NP_000648.2. This sequence is 100% conserved in human Bcl-2 alpha (239 aa) and beta (205 aa) isoforms.
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Autophagy, Cancer, Mitophagy, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 596
Especificidad de la prueba Bcl-2
Especies diana Human, Mouse, Canine
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Antisera
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.