Learn More
Beschreibung
Bcl-2 Monoclonal specifically detects Bcl-2 in Human, Porcine, Primate, Monkey, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | Bcl-2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 8C8 |
| Conjugado | DyLight 650 |
| Dilución | Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1-5 μg/mL for coating, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500 |
| Alias de gen | apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, Bcl-2 |
| Símbolos de los genes | BCL2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | A synthetic peptide, aa41-54 (GAAPAPGIFSSQPG-Cys) of human Bcl-2 protein. (Uniprot: P10415 ) |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?