missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Bcl-2 Monoclonal antibody specifically detects Bcl-2 in Human, Mouse (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Bcl-2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 124 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 μg/mL |
| Formulación | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Alias de gen | apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, Bcl-2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | A synthetic peptide, aa41-54 (GAAPAPGIFSSQPG-Cys) of human Bcl-2 protein (Uniprot: P10415 ) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?