missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bcl-2 Antibody (100/D5+124), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18124225 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18124225 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18124225

Marca: Novus Biologicals NBP234515G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Bcl-2 Monoclonal specifically detects Bcl-2 in Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bcl-2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon 100/D5+124
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Alias de gen apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, Bcl-2
Símbolos de los genes BCL2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide, aa41-54 (GAAPAPGIFSSQPG-Cys) of human Bcl-2 (100/D5 & 124) (Uniprot: P10415)
Peso molecular del antígeno 25 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cellular Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 596
Especificidad de la prueba This antibody recognizes a protein of 25-26kDa, identified as the Bcl-2 lpha oncoprotein. It shows no cross-reaction with Bcl-x or Bax protein. Expression of Bcl-2 lpha oncoprotein inhibits the programmed cell death (apoptosis). In most follicular lymphomas, neoplastic germinal centers express high levels of Bcl-2 lpha protein, whereas the normal or hyperplastic germinal centers are negative. Consequently, this antibody is valuable when distinguishing between reactive and neoplastic follicular proliferation in lymph node biopsies. It may also be used in distinguishing between those follicular lymphomas that express Bcl-2 protein and the small number in which the neoplastic cells are Bcl-2 negative.
Especies diana Human, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.