missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bcl-10 Antibody (SPM520), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18152462 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18152462 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18152462 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234415B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Bcl-10 Monoclonal specifically detects Bcl-10 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bcl-10
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM520
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Alias de gen B-cell CLL/lymphoma 10CIPERCLAPB-cell lymphoma/leukemia 10, Bcl-10, CARD-containing apoptotic signaling protein, CARD-containing molecule enhancing NF-kappa-B, CARD-containing proapoptotic protein, CARD-like apoptotic protein, CARMEN, caspase-recruiting domain-containing protein, cCARMEN, c-E10bcl-10, CED-3/ICH-1 prodomain homologous E10-like regulator, Cellular homolog of vCARMEN, cellular-E10, hCLAP, Mammalian CARD-containing adapter molecule E10, mE10CARD containing molecule enhancing NF-kB
Símbolos de los genes BCL10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Bcl-10 recombinant protein (epitope aa122-168) (Uniprot: O95999)
Peso molecular del antígeno 33 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8915
Especificidad de la prueba This MAb labels subpopulations of normal B and T cells and is a useful tool for the sub-classification of lymphomas.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.