missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bcl-10 Antibody (rBL10/411), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18582542 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18582542 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18582542

Marca: Novus Biologicals NBP308790MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Bcl-10 Monoclonal antibody specifically detects Bcl-10 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bcl-10
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon rBL10/411
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B-cell CLL/lymphoma 10CIPERCLAPB-cell lymphoma/leukemia 10, Bcl-10, CARD-containing apoptotic signaling protein, CARD-containing molecule enhancing NF-kappa-B, CARD-containing proapoptotic protein, CARD-like apoptotic protein, CARMEN, caspase-recruiting domain-containing protein, cCARMEN, c-E10bcl-10, CED-3/ICH-1 prodomain homologous E10-like regulator, Cellular homolog of vCARMEN, cellular-E10, hCLAP, Mammalian CARD-containing adapter molecule E10, mE10CARD containing molecule enhancing NF-kB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Bcl-10 recombinant protein (epitope aa122-168) (Uniprot: O95999)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8915
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.