Learn More
BCKDK Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
213.00€ - 507.00€
Especificaciones
| Antígeno | BCKDK |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30226738
|
Novus Biologicals
NBP3-33228-20ul |
20 μL |
213.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30230188
|
Novus Biologicals
NBP3-33228-100ul |
100 μL |
507.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
BCKDK Monoclonal antibody specifically detects BCKDK in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western BlotEspecificaciones
| BCKDK | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Protein Kinase | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA | |
| 10295 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| BCKDHKIN, branched chain alpha-ketoacid dehydrogenase kinase, branched chain ketoacid dehydrogenase kinase, EC 2.7.11, EC 2.7.11.4, mitochondrial | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human BCKDK (O14874).,, Sequence:, MILASVLRSGPGGGLPLRPLLGPALALRARSTSATDTHHVEMARERSKTVTSFYNQSAIDAAAEKPSVRLTPTMMLYAGRSQDGSHLLKSARYLQQELPV | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |