Learn More
BCKDK Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30226738 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30226738 20 μL 20 microlitros
30230188 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30226738
Marca: Novus Biologicals NBP33322820ul
Rabbit Monoclonal Antibody
BCKDK Monoclonal antibody specifically detects BCKDK in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BCKDK
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen BCKDHKIN, branched chain alpha-ketoacid dehydrogenase kinase, branched chain ketoacid dehydrogenase kinase, EC 2.7.11, EC 2.7.11.4, mitochondrial
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human BCKDK (O14874).,, Sequence:, MILASVLRSGPGGGLPLRPLLGPALALRARSTSATDTHHVEMARERSKTVTSFYNQSAIDAAAEKPSVRLTPTMMLYAGRSQDGSHLLKSARYLQQELPV
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10295
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG