missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
BCKDHB Monoclonal antibody specifically detects BCKDHB in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BCKDHB |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | 2-oxoisovalerate dehydrogenase beta subunit, 2-oxoisovalerate dehydrogenase subunit beta, mitochondrial, BCKDE1B, BCKDH E1-beta, branched chain alpha-ketoacid dehydrogenase E1-beta subunit, branched chain keto acid dehydrogenase E1, beta polypeptide, Branched-chain alpha-keto acid dehydrogenase E1 component beta chain, dJ279A18.1, E1B, E1b-beta subunit of the branched-chain complex, EC 1.2.4.4, FLJ17880 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 51-392 of human BCKDHB (NP_898871.1).,, Sequence:, VAHFTFQPDPEPREYGQTQKMNLFQSVTSALDNSLAKDPTAVIFGEDVAFGGVFRCTVGLRDKYGKDRVFNTPLCEQGIVGFGIGIAVTGATAIAEIQFADYIFPAFDQIVNEAAKYRYRSGDLFNCGSLTIRSPWGCVGHGALYHSQSPEAFFAHCPGIKVVIPRSPFQAKGLLLSCIEDKNPCIFFEPKILYRAAAEEVPIEPYNIPLSQAEVIQEGSDVTLVAWGTQVHVIREVASMAKEKLGVSCEVIDLRTIIPWDVDTICKSVIKTGRLLISHEAPLTGGFASEISSTVQEECFLNLEAPISRVCGYDTPFPHIFEPFYIPDKWKCYDALRKMINY |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?