missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ BCAM Monoclonal Antibody (01), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody
265.00€ - 461.00€
Especificaciones
| Antígeno | BCAM |
|---|---|
| Clon | 01 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17799753
|
Invitrogen™
MA543401 |
50 μL |
265.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17779533
![]() |
Invitrogen™
MA542982 |
100 μL |
461.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Specificity: Human BCAM
Lutheran blood group glycoprotein is a member of the immunoglobulin superfamily and a receptor for the extracellular matrix protein, laminin. The protein contains five, N-terminus, extracellular immunoglobulin domains, a single transmembrane domain, and a short, C-terminal cytoplasmic tail. This protein may play a role in epithelial cell cancer and in vaso-occlusion of red blood cells in sickle cell disease. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Especificaciones
| BCAM | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with no preservative | |
| 1200005K12Rik; antigen identified by monoclonal antibody F8; AU; Auberger B antigen; basal cell adhesion molecule; basal cell adhesion molecule (Lu and Au blood groups); basal cell adhesion molecule (Lutheran blood group); basal cell adhesion molecule Lutheran blood group; BCAM; B-CAM; B-CAM cell surface glycoprotein; B-cell adhesion molecule; CD239; F8/G253 antigen; glycoprotein 95kDa; Gplu; LU; lutheran antigen; Lutheran blood group; Lutheran blood group (Auberger b antigen included); Lutheran blood group glycoprotein; Lutheran blood group variant LUGA; lutheran glycoprotein; MSK19 | |
| BCAM | |
| IgG1 | |
| Protein A | |
| Antibody |
| 01 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P50895 | |
| 4059 | |
| Recombinant Human BCAM Protein. | |
| Primary | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| BCAM |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto