missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BCAM Monoclonal Antibody (01), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17779533
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17779533 100 μL 100 microlitros
17799753 50 μL 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17779533

Marca: Invitrogen™ MA542982

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Specificity: Human BCAM

Lutheran blood group glycoprotein is a member of the immunoglobulin superfamily and a receptor for the extracellular matrix protein, laminin. The protein contains five, N-terminus, extracellular immunoglobulin domains, a single transmembrane domain, and a short, C-terminal cytoplasmic tail. This protein may play a role in epithelial cell cancer and in vaso-occlusion of red blood cells in sickle cell disease. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BCAM
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 01
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica BCAM
N.º de referencia del gen P50895
Alias de gen 1200005K12Rik; antigen identified by monoclonal antibody F8; AU; Auberger B antigen; basal cell adhesion molecule; basal cell adhesion molecule (Lu and Au blood groups); basal cell adhesion molecule (Lutheran blood group); basal cell adhesion molecule Lutheran blood group; BCAM; B-CAM; B-CAM cell surface glycoprotein; B-cell adhesion molecule; CD239; F8/G253 antigen; glycoprotein 95kDa; Gplu; LU; lutheran antigen; Lutheran blood group; Lutheran blood group (Auberger b antigen included); Lutheran blood group glycoprotein; Lutheran blood group variant LUGA; lutheran glycoprotein; MSK19
Símbolos de los genes BCAM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human BCAM Protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4059
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.