missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BCAM/CD239 Antibody (MM0107-1M39), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18088289 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18088289 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18088289 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP212050B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BCAM/CD239 Monoclonal specifically detects BCAM/CD239 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BCAM/CD239
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MM0107-1M39
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen antigen identified by monoclonal F8, Auberger B antigen, basal cell adhesion molecule, basal cell adhesion molecule (Lu and Au blood groups), basal cell adhesion molecule (Lutheran blood group), B-CAM cell surface glycoprotein, B-cell adhesion molecule, CD239, CD239 antigen, F8/G253 antigen, glycoprotein 95kDa, LUAU, Lutheran antigen, Lutheran blood group (Auberger b antigen included), Lutheran blood group glycoprotein, MSK19
Símbolos de los genes BCAM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant BCAM/CD239 (extracellular domain)
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4059
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.