missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BCA3 Antibody (OTI1E3), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18185955 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18185955 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18185955 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272057AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BCA3 Monoclonal specifically detects BCA3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BCA3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E3
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen AKIP1koyt binding protein 2, BCA3koyt binding protein 3, breast cancer associated gene 3, Breast cancer-associated gene 3 protein, chromosome 11 open reading frame 17, koyt binding protein 1, PKA-interacting protein, proline-rich protein BCA3, protein kinase A-interacting protein 1
Símbolos de los genes AKIP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human BCA3 (NP_878904) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56672.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.