missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BBS4 Antibody (OTI2D5), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18167393 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18167393 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18167393 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270241H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BBS4 Monoclonal specifically detects BBS4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BBS4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D5
Conjugado HRP
Dilución Western Blot
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen Bardet-Biedl syndrome 4, Bardet-Biedl syndrome 4 protein
Símbolos de los genes BBS4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 266-519 of human BBS4 (NP_149017) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Stem Cell Markers, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 585.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.