missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BBS4 Antibody (OTI2D5) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18175115 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18175115 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18175115

Marca: Novus Biologicals NBP270241

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BBS4 Monoclonal specifically detects BBS4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BBS4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D5
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000
Formulación Lyophilized from PBS (pH 7.3) with 8% Trehalose with No Preservative
Alias de gen Bardet-Biedl syndrome 4, Bardet-Biedl syndrome 4 protein
Símbolos de los genes BBS4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 266-519 of human BBS4 (NP_149017) produced in E.coli.
Peso molecular del antígeno 58.1 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Disciplina de investigación Stem Cell Markers, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 585
Reconstitución Reconstitute with PBS (pH 7.3). To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, another round of desalting is highly recommended.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.