Learn More
Abnova™ BBP Recombinant Protein
Código de producto. p-3717607
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16125563 10 μg 10 microgramos
16135563 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16125563
Marca: Abnova™ H00083941P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH29486.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 83941
Peso molecular 44.88
Nombre BBP (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno WGAVATSAGGEESLKCEDLKVGQYICKDPKINDATQEPVNCTNYTAHVSCFPAPNITCKDSSGNETHFTGNEVGFFKPISCRNVNGYSYKVAVALSLFLGWLGADRFYLGYPALGLLKFCTVGFCGIGSLIDFILISMQIVGPSDGSSYIIDYYGTRLTRLSITNETFRKTQLYP
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen BBP
Nombre común TM2D1
Símbolo de gen TM2D1
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution