Learn More
BAY-2402234, MedChemExpress
Código de producto. 16464668
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16464668 10 mg 10 miligramos
16473186 25 mg 25 miligramos
16470957 50 mg 50 miligramos
16455506 100 mg 100 miligramos
16417387 5 mg 5 miligramos
5 options
Código de producto. 16464668
Marca: Medchem Express HY112645
MedChemExpress BAY-2402234 is a selective dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor for the treatment of myeloid malignancies.
BAY-2402234 is a selective dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor for the treatment of myeloid malignancies.
Specifications
Nombre del producto químico o material BAY-2402234
CAS 2225819-06-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H18ClF5N4O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (240.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=C(NC(C2=CC(F)=C(N3N=C(CO)N(CC)C3=O)C=C2O[C@@H](C)C(F)(F)F)=O)C(Cl)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 520.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.84
Porcentaje de pureza 98.71%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death